HAEP04700
filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 0,45 μm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
MF-Millipore™ Membrane Filter, Hydrophobic Edge, 0.45 µm pore size
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
descrição
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane w/ 3 mm hydrophobic edge, white, 100 discs
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore™
Millipore
Parâmetros
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
150 μm
cor
white
índice de refração
n/D 1.51
Matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
0.45 μm pore size
79 % porosity
ponto de bolha
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3