Documentos Principais
H1RS1G1HNN
Millipore
Series 4000 Single-Round Housing
cartridge nominal length 10 in. (25.4 cm), ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
About This Item
Código UNSPSC:
40161525
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
316 stainless steel (EN 1.4404)
PTFE seal (for Plunger Valve Tip)
Parâmetros
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
Total C
411.5 mm ± 3 (16.201 in. ± 0.118)
comprimento nominal do cartucho
10 in. (25.4 cm)
Conexões: DE × DI × A
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
tamanho da ponteira
4 in.
conector
drain/vent connection (No drain/No vent)
Descrição geral
Series 4000 Housing Single-Round In-Line 10-inch Code 7
Single Round in-Line
Embalagem
Material Size: 1
Informações legais
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany