Documentos Principais
GT20/25
Millipore
Misturador NovAseptic®
Multi Tool for Mixing Head and Male Bearing, GMP and USM
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Materiais
aluminum body
stainless steel key (handle)
Nível de qualidade
linha de produto
NovAseptic®
peso
1.2 kg (2.65 lb)
Aplicação
Uma chave dinamométrica não está incluída, mas pode ser fornecida, peça no Catálogo Nº GT/24-5. A Ferramenta Multifuncional não é recomendada para uso em cabeçotes de mistura de tamanhos maiores que GMP2000. Os cabeçotes de mistura GMP5000 - GMP20000 devem ser levantados manualmente para apertar a ferramenta de escolha do mancal macho GT30/26.
Outras notas
Acabamento das superfícies, exterior: Alumínio anodizado, não na alça da chave.
Informações legais
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany