GR15
Anti-EGFR (Ab-5) Mouse mAb (EGFR.1)
liquid, clone EGFR.1, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Epidermal Growth Factor Receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EGFR.1, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry (1-5 g/ml)
Immunofluorescence (1-5 g/ml)
Immunoprecipitation (1-2 g/sample)
Neutralization Studies (1-2 g/ml; use Cat. No. GR15L; see application references)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
HL-60 cells
A-431 cells
Outras notas
Reynolds, F.H., Jr., et al. 1981. Nature292, 259.
Ushiro, H. and Cohen, S. 1980. J. Biol. Chem.255, 8363.