Documentos Principais
GM5/4A01-6420
Millipore
Unidade de acionamento do misturador NovAseptic® GMP 500
Drive Unit Compatible with Speed Counter
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
Nível de qualidade
Parâmetros
max. pressure at 25 °C (atmospheric pressure)
0-40 °C max. temp. (32-104 °F)
Descrição geral
Os misturadores NovAseptic® oferecem uma solução completa para a mistura em toda a
linha de processamento e são projetados para uma ampla variedade de aplicações de mistura nos
setores farmacêutico e de biotecnologia.
Especificidade
Dados gerais do motor:Voltagem: 230/400V AC - 50 Hz and 460 V - 60 HzNúmero de polos: 2Grau de proteção: IP 55Cor: Verde, em conformidade com o Código de Regulamentações Federais (FDA), US 21 CFR 170 - 199.Óleo: Sintético, em conformidade com o Código de Regulamentações Federais (FDA) 21 CFRCertificação: CE / CSA/ ULTermístor 1 (PTC, 155 °C)
Aplicação
Os misturadores NovAseptic® oferecem uma solução completa para a mistura em toda a
linha de processamento e são projetados para uma ampla variedade de aplicações de mistura nos
setores farmacêutico e de biotecnologia.
Componentes
A unidade de acionamento é embalada em uma caixa fechada.
Informações legais
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany