Documentos
GG-10X10ML-B
Millipore
Anti-D (clone RUM-1) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-D from the clone RUM-1, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
fonte biológica
human
Nível de qualidade
clone
RUM-1, monoclonal
embalagem
pkg of 10 × 10 mL
fabricante/nome comercial
BIOSCOT
condição de armazenamento
do not freeze
concentração
25-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.6-7.0
Isotipo
IgM
aplicação(ões)
clinical testing
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Appropriate for patient and neonatal testing - does not detect DVI red cells
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only .
Aplicação
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
Informações legais
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1