Key Documents
GG-10L-BK
Millipore
Reagente de determinação de grupo sanguíneo Anti-D (clone RUM-1)
BIOSCOT Anti-D from the clone RUM-1, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
fonte biológica
human
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
clone
RUM-1, monoclonal
forma
liquid
embalagem
pkg of 10 L
fabricante/nome comercial
BIOSCOT
concentração
25-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.6-7.0
Isotipo
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Apropriado para testes em pacientes e neonatos - não detecta hemácias DVIContém 0,1% (p/v) de azida sódicaFiltrado através de um filtro terminal de 0,22μmPrazo de validade: 36 meses a partir da data de filtraçãoA formulação do produto foi examinada de acordo com o Anexo IV da diretriz EU IVD para dar suporte ao registro CE.Apenas para uso in vitro.
Aplicação
A granel
Para uso em técnicas de tubo, lâmina, microplaca, gel e coluna
Informações legais
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1