Key Documents
G10-013
Millipore
Rotor do misturador NovAseptic® HS-T10
About This Item
Código UNSPSC:
25171705
Materiais
316L stainless steel head (Mixing Head)
EPDM rubber O-ring
sintered silicon carbide (SSiC) bearing (Female Bearing)
Nível de qualidade
Parâmetros
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Cabeçote de mistura: Aço inoxidável 316L/EN 1.4435 (Haste: ASME SA-479/EN 10272Placa: ASTM A240/EN 10028-7/EN 10088-2)Articulação esférica de rosca interior: Carboneto de silicone SiC (SsiC)Anel de vedação do tipo O-ring: EPDM
Os misturadores NovAseptic® oferecem uma solução completa para a mistura em toda alinha de processamento e são projetados para uma ampla variedade de aplicações de mistura nossetores farmacêutico e de biotecnologia.
Embalagem
O cabeçote de mistura é embalado em uma caixa fechada.
Componentes
Cabeçote de mistura: Aço inoxidável 316L/EN 1.4435 Placa: ASTM A240/EN 10028-7/EN 10088-2)Articulação esférica de rosca interior: Carboneto de silicone SiC (SsiC)Anel de vedação do tipo O-ring: EPDM
Informações legais
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany