FCMAB243P
Anti-mouse IFN gamma -PE Antibody, clone XMG1.2
clone XMG1.2, from rat, PE
Sinônimo(s):
IFN-gamma
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
XMG1.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ifng(15978)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mick-1 cells
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2