FCMAB208P
Milli-Mark® Anti-CD79αcy-PE Antibody, clone HM57
clone HM57, Milli-Mark®, from mouse
Sinônimo(s):
B-cell antigen receptor complex-associated protein alpha chain, Ig-alpha, MB-1 membrane glycoprotein, Surface IgM-associated protein, Membrane-bound immunoglobulin-associated protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HM57, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD79A(973)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human Lymphocytes
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2