Key Documents
FCMAB174F
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Anti-CD7-FITC Antibody, clone CBC.37
clone CBC.37, Milli-Mark®, from mouse
Sinônimo(s):
T-cell antigen CD7, GP40, T-cell leukemia antigen, TP41, T-cell surface antigen Leu-9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CBC.37, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD7(924)
Descrição geral
The CD7 antigen is a membrane-bound 40 kDa glycoprotein expressed on thymocytes, mature T cells, a large majority of natural killer cells, pluripotent hematopoietic stem cells, and progenitor cells of lymphoid and myeloid cells (Bowen, 1997 & 2002; Reiter, 1989; Chang, 1994). CD7 is one of the earliest T-cell-specific antigens to be expressed in lymphocytes, and the only early marker to persist throughout differentiation (Bowen, 1997).
Aplicação
Detect CD7 using this Milli-Mark Anti-CD7-FITC Antibody, clone CBC.37 validated for use in FC.
Qualidade
Evaluated by flow cytometry using human PBMCs
Descrição-alvo
40 kDa (Bowen, 2002; Reiter, 1989; Chang, 1994)
forma física
Purified Mouse monoclonal IgG2b conjugated to FITC in 0.05M Tris-HCl buffer with 1% BSA, Sodium Azide at 0.097% at pH 7.2.
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2