Documentos Principais
ET52/5-3D0
Millipore
Suporte de três grampos NovaSeptum® GO com 5 portas
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
Materiais
303 stainless steel nut (locking nut and tool)
polysulfone ring(s) (safety ring )
Nível de qualidade
linha de produto
NovaSeptum® GO
Características
autoclavable
Parâmetros
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
aplicação(ões)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Conectores de amostragem estéril
O suporte NovaSeptum® GO TC é projetado para ser usado com unidades de amostragem NovaSeptum® GO. O suporte também é feito para se encaixar em um TC. Para uma solução asséptica ideal, use o suporte junto com um conector NovAseptic®.
Especificidade
Os suportes de amostragem NovaSeptum® GO são projetados para serem usados com agulhas de 2 mm de diâmetro que acomodam uma ampla gama de aplicações. Para maior proteção, cada suporte pode ser usado com a Etiqueta de Segurança NovaSeptum® GO (ENSTAG) para evitar acionamentos acidentais. Um certificado de qualidade está incluído em cada caixa.
Aplicação
Testes de esterilidade, testes pirogênicos, testes de endotoxina, análises químicas, análises de pH e aplicações de fermentação
Embalagem
ET52/5-3D0 (5 disparos, 1 unidade por caixa)
Componentes
  • Revista: Polissulfona reforçada com fibra de vidro (PSU)
  • Anel de segurança: Porca de travamento e ferramenta de PSU
  • : Aço inoxidável em conformidade com SS2346, ASTM® 303
  • Etiqueta de travamento: Poliamida/aço inoxidável
  • Materiais molhados: Aço inoxidável em conformidade com 316L EN 1.4435, ASME® SA 479/ASTM® A 479, EN 10 272
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
NovaSeptum® GO sterile sampling unit with 15 mL single-use conical tube for small volume and endotoxin sampling. Closed design for aseptic process. Reduce product loss and risks of contamination. Available in single and manifold sampling format. Easily integrated into stainless-steel system via multi-use connection types (TC, in-line, ingold®).