Key Documents
DR1123
Sigma-Aldrich
Anti-GCM1 Mouse mAb (2E11)
liquid, clone 2E11, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Glial Cells Missing Homolog 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E11, monoclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GCM1(8521)
Descrição geral
Anti-GCM1, mouse monoclonal, clone 2E11, recognizes the ~50 kDa GCM1 in FHs 173 WE and HeLa cells and human stomach tissue. It is validated for use in ELISA, WB, ICC, and IHC on paraffin sections.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~50 kDa GCM1 protein.
Recognizes the ~50 kDa GCM1 protein in FHs 173 WE and HeLa cells and human stomach tissue.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 108-166 human GCM1, expressed as a GST fusion protein
Aplicação
ELISA (see comments)Immunoblotting (1-5 g/ml)Immunocytochemistry (10 g/ml)Paraffin Sections (1.7 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Nota de análise
Positive Control
FHs 173 WE cells, Human stomach tissue, HeLa cells