Documentos Principais
DR1106
Sigma-Aldrich
Anti-MSH6 Mouse mAb (1F2)
liquid, clone 1F2, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-MutS Homolog 6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F2, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MSH6(2956)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~140-150 kDa MSH6 protein.
Recognizes the ~140-150 kDa MSH6 protein in HeLa cells and human kidney tissue.
This Anti-MSH6 Mouse mAb (1F2) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of MSH6.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corrresponding to amino acids of 931-1031 human MSH6, expressed as a GST fusion protein
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Nota de análise
Positive Control
Human kidney tissue, HeLa cells