Documentos Principais
DR1086
Sigma-Aldrich
Anti-ATF3 Mouse mAb (6B8)
liquid, clone 6B8, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6B8, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATF3(467)
Descrição geral
Anti-ATF3, mouse monoclonal, clone 6B8, recognizes the human ATF3 protein. It is validated for ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ATF3 protein.
Recognizes the ATF3 protein.
Imunogênio
Full-length, recombinant, human ATF3 (aa 1-182), expressed as a GST fusion protein.
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.