Documentos Principais
DR1056
Sigma-Aldrich
Anti-SQSTM1 Mouse pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Sequestosome 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SQSTM1(8878)
Descrição geral
Purified mouse polyclonal antibody. Recognizes the ~60 kDa SQSTM1 protein.
Recognizes the ~60 kDa SQSTM1 protein in HeLa cells.
This Anti-SQSTM1 Mouse pAb is validated for use in Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of SQSTM1.
Imunogênio
Full-length human SQSTM1 (aa 1-440)
Human
Aplicação
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Negative Control
293T cells
Positive Control
HeLa cells
Outras notas
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.