Documentos Principais
DAWP14250
Millipore
Filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 0,65 μm
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana MF-Millipore, tamanho de poro de 0,65 µm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
descrição
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore
Millipore
Parâmetros
140 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
9 L/min-cm2 air flow rate
Diâmetro
142 mm
diâmetro do filtro
142 mm
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
3%
índice de refração
n/D 1.51
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.65 μm pore size
81 % porosity
capacidade
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
ponto de bolha
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As misturas biologicamente inertes de acetato de celulose e nitrato de celulose fazem dos filtros de membrana MF-Millipore uma das membranas mais amplamente usadas em aplicações analíticas e de pesquisa.
Os filtros MF-Millipore sem o tensoativo Triton contêm quantidades mínimas de agente umidificante e têm menor teor de extraíveis em água que os filtros MF-Millipore padrão.
Características e benefícios:
- Filtro versátil para aplicações de monitoramento biológico e ambiental
- Disponível em diversos tamanhos de poro, na cor preta ou branca, com ou sem uma superfície reticulada
- Compatível com métodos de esterilização com óxido de etileno, radiação gama e autoclave
Código do filtro: DAWP
Aplicação
  • Remoção de partículas
  • Microbiologia de laticínios
  • Retenção de leveduras, bolores e algas
  • Microplásticos
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Filtração laboratorial geral
  • Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
  • Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menor) remove de modo eficaz os contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras. Para retenção seletiva de contaminantes biológicos maiores, a filtração de líquidos através de membranas com tamanhos de poro de 0,45 μm (ou maiores) pode ser usada para reter e permitir o crescimento de microrganismos para cultura e análise posteriores
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco, ao abrigo de fontes de calor
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3