Documentos Principais
CVVI53TPE
Millipore
Cartucho Durapore® CBR 0,1 µm
cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 5
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Materiais
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
Durapore®
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Durapore®
técnica(s)
bioburden reduction: suitable
Comprimento
30 in.
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
30 in. (75 cm)
Tamanho do dispositivo
30 in.
área de filtração
2.07 m2
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.1 μm pore size
Código
Code 5
Descrição geral
Device configuration: Cartridge
Cartridge type: Liquid
Outras notas
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany