Documentos Principais
CVGB72TP
Millipore
Cartucho Durapore hidrofóbico ® 0,22 µm
pore size 0.22 μm, Code 7
Sinônimo(s):
Durapore® CVGB Cartridge Filter 20 in. 0.22 µm Code 7
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
27293007
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PVDF
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
steam-in-place compatible
linha de produto
Durapore®
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Durapore®
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
20 in.
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
20 in.
área de filtração
1.38 m2
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
código do cartucho
Code 7
Descrição geral
Device Configuration: Cartridge
Outras notas
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany