CR75F2006
Polygard-CR Cartridge Filter 20 in. 75 µm Code F
About This Item
Materiais
PE seal
polypropylene
Nível de qualidade
descrição
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
esterilidade
(Do not autoclave)
Características
hydrophilic
Parâmetros
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
comprimento nominal do cartucho
20 in. (50 cm)
Diâmetro
7.0 cm (2.75 in.)
Impurezas
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
tamanho de poro
75.0 μm nominal pore size
75.0 μm
código do cartucho
Code F (double open end w/flat gaskets)