CP26
Anti-Integrin β₁ Mouse mAb (4B7)
liquid, clone 4B7, Calbiochem®
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B7, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (2.5 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Paraffin Sections (2 µg/ml, no pre-treatment required)
Immunoblotting (not recommended)
Neutralization Studies (see application references)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
A-431 or Jurkat cells or skin tissue
Outras notas
Farnoud, M.R. et al. 1996. Int. J. Cancer67, 45.
Morimoto, C. and Tachibana, K. 1996. Hum. Cell.9, 163.
Webb, D.L. et al. 1996. J. Cell. Biochem.61, 127.
Schaller, M.D. et al. 1995. J. Cell. Biol.130, 1181.
Akiyama, S.K. et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 15961.
Albelda, S.M. 1993. Lab. Invest.68, 4.
Evans, C.W. 1992. Cell. Biol. Int. Rep.16, 1.
Albelds, S.M. and Buck, C.A. 1990. FASEB J.4, 2868.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13