Key Documents
CNHALA310
Millipore
Dispositivo SteriSecure
With 3 canisters, for Ampoules and Bags, 10/pack
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
NACRES:
JA.12
Materiais
PVC tubing
mixed cellulose esters (HA) membrane
stainless steel needle
styrene-acrylonitrile (SAN) (canister)
Nível de qualidade
Agency
ChP
esterilidade
sterile; γ-irradiated
fabricante/nome comercial
SteriSecure
Parâmetros
max. pressure at 3.15 bar and 25 °C
45 °C max. temp.
Comprimento
850 mm
tamanho de poro
0.45 μm (Canister membrane)
entrada
liquid
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® systems
Descrição geral
O dispositivo SteriSecure para ampolas e sacos com 3 recipientes foi concebido para testes de esterilidade de medicamentos parenterais e sintéticos de grande volume. O dispositivo SteriSecure para líquidos em ampolas ou sacos dobráveis inclui uma agulha única para fácil acesso às ampolas e uma agulha de respiro separada.
O sistema fechado minimiza falsos positivos e oferece o mais alto nível de qualidade e confiabilidade. Este dispositivo garante que os produtos farmacêuticos nunca sejam expostos ao ambiente durante o processo de teste. Esta membrana fornece uma taxa de filtração otimizada para produtos padrão. Este sistema de teste oferece um processo de teste otimizado e totalmente compatível com regulamentos quando usado com a bomba Steritest® Symbio, acessórios específicos, meios de cultura e líquidos de lavagem de alta qualidade.
Aplicação
O dispositivo SteriSecure para ampolas e bolsas com 3 recipientes é usado durante o teste de produtos farmacêuticos em ampolas ou bolsas dobráveis para agilizar o fluxo de trabalho e aumentar a segurança durante o teste de esterilidade.
Informações legais
STERISECURE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3