Documentos Principais
CN2573001
Millipore
*PP PLEAT CART 2.5UM 30" C-7
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
Nível de qualidade
tamanho de poro
2.5 μm nominal pore size
2.5 μm pore size
código do cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrição geral
Device Configuration: Cartridge