Documentos Principais
CN1202001
Millipore
*PP PLEAT CART 1.2UM 20" C-0
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
polypropylene
Nível de qualidade
tamanho de poro
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
código do cartucho
Code 0 (2-222; O-rings)
Descrição geral
Device Configuration: Cartridge