Documentos Principais
CN0301001
Millipore
*PP PLEAT CART 0.3UM 10" C-0
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
polypropylene
tamanho de poro
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
código do cartucho
Code 0 (2-222; O-rings)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Device Configuration: Cartridge