CLVL02TP3
Durapore® 0.1 µm, High Area, Cartridge
pore size 0.1 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 0
About This Item
Materiais
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
Durapore®
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Durapore® II
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
20 in.
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
20 in. (50 cm)
Tamanho do dispositivo
20 in.
área de filtração
2.2 m2
Impurezas
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤30 mg/cartridge
Matriz
Durapore® High Area
tamanho de poro
0.1 μm pore size
Código
Code 0
Descrição geral
Cartridge type: Liquid
Nota de preparo
Nota de análise
Outras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations