Key Documents
CHGE71TS480-P
Cartucho Millipore Express® SHC
About This Item
Materiais
polyethersulfone membrane (PES)
silicone O-ring
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
Millipore Express®
Características
hydrophilic
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
10 in.
Largura
2.7 in.
tamanho do centro
, polysulfone
área de filtração
0.49 m2
matriz
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
código do cartucho
Code 7
Informações legais
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany