Documentos Principais
CGEP75TP1
Millipore
Cartucho Millipore Express® SHF
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Materiais
polyethersulfone membrane (PES)
silicone O-ring
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
Millipore Express®
Características
hydrophilic
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
5 in.
Largura
2.7 in.
tamanho do centro
, polysulfone
área de filtração
0.29 m2
Matriz
Millipore Express® SHF
tamanho de poro
0.2 μm pore size
código do cartucho
Code 7
Informações legais
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany