Documentos Principais
CDRM8HG05
Millipore
Lynx® CDR
Lynx® CDR Male 1 Inch Hose Barb Reconnectable Connector - 5pack - Irradiated
Sinônimo(s):
Multiple aseptic connections, disconnections and reconnections (up to 6 times)
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
eCl@ss:
32010310
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
316 stainless steel spring(s) (electropolished)
polyethersulfone membrane (for vent)
polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
polysulfone housing (outer, sterility chamber)
polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
seal (Silicone USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
Nível de qualidade
esterilidade
irradiated
linha de produto
Lynx®
Parâmetros
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure)
2-40 °C operating temperature (36-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
Altura
13.7 cm (5.4 in.)
Comprimento
25.7 cm (10.1 in.)
Largura
8.4 cm (3.3 in.)
conector
1 in. inlet hose barb
Informações legais
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.