CBL458
Anti-CD49f Antibody, clone 4F10
clone 4F10, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Integrin alpha6
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F10, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA6(3655)
Especificidade
The antigen is also expressed on platelets, monocytes, thymocytes and T lymphocytes.
FUSION PARTNER: NS1 myeloma cell line
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation of the laminin receptor
Flow Cytometry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2