CBL440
Anti-c-Fos Antibody
Chemicon®, from sheep
Sinônimo(s):
G0/G1 Switch Regulatory Protein 7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOS(2353)
Especificidade
KNOWN SPECIES CROSS REACTIVITY: Known to cross-react with rat
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry: CBL 440 has been used in immunocytochemistry of vibratome sections of rat brains following either surgical damage to one of the hemispheres (where CBL 440 detects c-fos and c-fos related proteins in the nuclei of neurons in the damaged hemisphere) or kainic acid treatment.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2