Key Documents
CB1028
Sigma-Aldrich
Anti-MAP1LC3B Mouse mAb (4E11)
liquid, clone 4E11, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Microtubule-Associated Proteins 1A/1B Light Chain 3β
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E11, monoclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the MAP1LC3B protein.
Recognizes the MAP1LC3B protein.
This Anti-MAP1LC3B Mouse mAb (4E11) is validated for use in ELISA for the detection of MAP1LC3B.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 1-72 of human rMAP1LC3B, expressed as a GST fusion protein
Mouse
Aplicação
ELISA (see comments)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.