BW-10X5ML-U
Anti-CDE (clone MS-24/MS-201/MS-26/MS-80) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-CDE from the clone MS-24/MS-201/MS-26/MS-80, Human IgM/IgG, Blood Grouping Reagent
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
clone
MS-24, MS-201, MS-80 Human IgM/MS-26 Human IgG, monoclonal
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 10 × 5 mL
fabricante/nome comercial
BIOSCOT™
concentração
70-90 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotipo
IgG
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1