Documentos Principais
BN-5ML-B
Millipore
BIOSCOT IVD Reagent RHCE (Rh) Specificities
BIOSCOT Anti-C from the clone MS-24, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Sinônimo(s):
Anti-C (clone MS-24) Blood Grouping Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
fonte biológica
human
Nível de qualidade
clone
MS-24, monoclonal
embalagem
pkg of 5 mL
fabricante/nome comercial
BIOSCOT
condição de armazenamento
do not freeze
concentração
10-30 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
7-7.4
Isotipo
IgM
aplicação(ões)
clinical testing
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Aplicação
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
Informações legais
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1