BM-10ML-RU
Reagent For Research Use - ABO & RHD (Rh) Specificities
BIOSCOT™ Anti-D Blend from the clones TH-28/MS-26, Human IgM/IgG, Blood Grouping Reagent for Research Use
Sinônimo(s):
Anti-D (clones TH-28/MS-26) Blood Grouping Reagent for Research Use
About This Item
fonte biológica
human
forma do anticorpo
unpurified
clone
TH-28/MS-26, monoclonal
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 10 mL
concentração
10-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotipo
IgG
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1