Documentos
BI0224
Sigma-Aldrich
Capping Reagent A 20% n-Methylimidazole in Acetonitrile
Biosynthesis Novabiochem®
Sinônimo(s):
dna
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
Nível de qualidade
200
300
linha de produto
Novabiochem®
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
temperatura de transição
flash point 5.5 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Aplicação
BI0224-0505 is packagedin GL45 glass bottles
BI0224-1005 is packagedin GL45 glass bottles
BI0224-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
BI0224-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Nota de análise
Assay (1-methylimidazole): 19.0-21.0% v/v
Assay (acetonitrile): 79.0-81.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Component: N-Methylimidazole Purity: 99.0% min
Form: Clear liquid
Water (H2O): 200ppm max
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
41.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5.5 °C - closed cup