Documentos Principais
BI0158
Sigma-Aldrich
Activator Reagent 0.5M ETT in Acetonitrile
0.5M ETT in Acetonitrile
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
200
300
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
reagent type: catalyst
temperatura de transição
flash point 5.6 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
Ethyl thiotetrazole (ETT) in Acetonitrile can be used as an efficient activator reagent for the synthesis of oligonucleotides. This reagent is effective in the solid-phase synthesis of RNA oligonucleotides in terms of product yield in comparison with other reagents such as 4,5-dicyanoimidazole and 5-benzylthio-1H-tetrazole (BTT).[1]
Nota de análise
Color (APHA): 10 max
ETT [5-(Ethylthio)-1H-tetrazole] Molarity: 0.48-0.52M
Form: Clear liquid
Water (H2O): 60ppm max
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
42.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
5.6 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Stefanie Hoffmann et al.
Current protocols in nucleic acid chemistry, Chapter 4, Unit 4-Unit 4 (2011-09-09)
This unit describes the solid-phase synthesis and downstream processing for RNA oligonucleotides with a length of up to 40 to 50 nucleotides on a 1- to 4-mmol scale with subsequent conjugation to PEG using the L-RNA spiegelmer NOX-E36 as an