Documentos Principais
AX1699MC
Supelco
Solvent MC
AQUASTAR®
Sinônimo(s):
Karl Fischer
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de transição
flash point 55.6 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Methanol-chloroform solvent for oils and fats
AX1699MC-1, AX1699MC-3 and AX1699MC-5 are packaged in 38/430 glass bottles.
Nota de análise
Color: Colorless
Form: Clear liquid
Water (H2O): 0.001-0.02%
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Eyes, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
55.6 °C