Documentos Principais
AX0745
Supelco
Aluminum Sulfate, Octadecahydrate
Sinônimo(s):
Aluminum Sulfate, Octadecahydrate, Cake alum,Patent alum, Alum
About This Item
Fórmula linear:
Al2(SO4)3 · 14-18H2O
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-135-0
Formulário:
solid
solubilidade:
364 g/L
Formulário
solid
Nível de qualidade
concentração
54.0-59.0% Al2(SO4)3
pH
2.5-4.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pf
90 °C (decomposition)
solubilidade
364 g/L
traços de cátion
As: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
chave InChI
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
Nota de análise
Arsenic (As): 0.001% max
Assay (as Al2(SO4)3): 54.0-59.0%
Heavy metals (as Pb): 0.005% max
Iron (Fe): 0.005% max
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1