Documentos Principais
ATAKEY001
Millipore
M Air T Allen key
Tool to unscrew the groundplate of M Air T Air Sampler, e.g. to exchange the battery pack.
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
eCl@ss:
25140604
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
M Air T
entrada
sample type pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
environmental
compatibilidade
for use with M Air T Portable Air Tester
Condições de expedição
ambient
Informações legais
M AIR T is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany