Documentos Principais
AP4014250
Millipore
Filtro de fibra de vidro sem conector
Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic, thickness 475 μm
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de fibra de vidro com tamanho de poro de 0,7 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
glass fiber membrane
plain filter
white filter
descrição
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 142 mm diameter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
550 °C max. temp.
Diâmetro
142 mm
diâmetro do filtro
142 mm
espessura
475 μm
tamanho de poro
0.7 μm pore size
90 % porosity
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os filtros de disco fibrosos da Millipore estão disponíveis em uma ampla gama de taxas de vazão e capacidades de rendimento. Nossos filtros de fibra de vidro estão disponíveis com ou sem resinas ligantes, e podem ser esterilizados com óxido de etileno (OE), radiação gama ou autoclave (121 °C a 1 bar).
Filtros de fibra de vidro com resina ligante:
Filtros Millipore com resina ligante têm resistência superior à umidade e são excelentes para a análise qualitativa e pré-filtração, especialmente para líquidos altamente contaminados. Eles também são usados amplamente para a clarificação de soluções aquosas.
Tipo AP15
  • Menor capacidade de retenção de sujeira
  • Pré-filtro recomendado para filtros de 0,2 a 0,6 μm
Tipo AP20
  • Menor capacidade retenção, capacidade de retenção de sujeira maior que a de filtros AP15
  • Pré-filtro recomendado para filtros de 0,8 a 8,0 μm
  • Utilize a montante (upstream) para proteger filtros do tipo AP15
Tipo AP25
  • A espessura adicional rende a mesma retenção e maior capacidade de retenção de sujeira que o AP20
  • Pré-filtro recomendado para filtros de 0,9 a 8 μm, especialmente para líquidos proteicos e altamente contaminados
  • Utilize a montante (upstream) para proteger filtros do tipo AP15
Filtro de fibra de vidro sem resina ligante:
Esses filtros sem a resina ligante retêm sua integridade estrutural sem perda de peso quando aquecidos a até 500 °C e, portanto, podem ser usados em análise gravimétrica, bem como na filtração de gases quentes.
Tipo APFA
  • Retêm partículas finas com boa eficiência, mesmo sob taxas de vazão altas
  • Recomendado para o monitoramento de águas residuais e coleção de partículas suspensas em gases (p. ex., fumaças de chaminés)
  • Uso em aplicações bioquímicas (p. ex., coleção de células e filtração de proteínas ou precipitados de ácidos nucleicos)
Tipo APFB
  • Maior força mecânica quando úmido e maior capacidade de carregamento que os filtros do tipo APFA
  • Uso para a clarificação de líquidos, quantificação de sólidos em suspensões de partículas finas e contagem por cintilação
Tipo APFC
  • Maior retenção, especialmente para remoção de particulados finos e de microrganismos, do que os filtros do tipo APFA
  • Uso para a determinação de sólidos suspensos totais em água potável
  • Uso para a filtração de proteínas ou de ácidos nucleicos precipitados por TCA e para a coleta de células e microrganismos
Tipo APFD
  • Filtro espesso com vazão alta e baixa retenção
  • Uso para a clarificação de suspensões contendo particulados maiores que 1,0 μm
Tipo APFF
  • Uso para a filtração de precipitados extremamente finos, como precipitados de proteínas, ácidos nucleicos ou precipitados de soro
  • Recomendado para método 1311 da Agência de proteção ambiental americana (USEPA) para análise por procedimento de lixiviação característico de toxicidade (TCLP)
Tipo AP40
  • Recomendado para métodos padrão de sólidos suspensos totais 2540D
  • Recomendado para método 1311 da Agência de proteção ambiental americana (USEPA) para análise por procedimento de lixiviação característico de toxicidade (TCLP)
  • Mantém a integridade estrutural sem perda de peso quando aquecido a 550 °C (1022 °F) após a filtração de amostras
  • Recomendado para uso na determinação de matéria suspensa volátil em água residual e efluentes industriais
Aplicação
  • Sólidos totais suspensos 2540D
  • método EPA 1311 para análise de TCLP
  • Determinação de matéria suspensa volátil em efluentes industriais
  • Teste de pilha para PFAS via OTM-45
Características e benefícios
  • Recomendado para métodos padrão de sólidos suspensos totais 2540D, recomendado para método 1311 da Agência de proteção ambiental americana (USEPA) para análise por procedimento de lixiviação característico de toxicidade (TCLP).
  • Compatível com calor quando aquecido a 550 °C (1022 °F) após a filtração de amostras.
  • Para uso na determinação de matéria suspensa volátil em água residual e efluentes industriais.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Dados e produtos de filtração recomendados para o método OTM-45 para o monitoramento do ar de compostos de PFAS.