AP147B
Rabbit Anti-Sheep IgG Antibody, biotin-SP conjugate
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
sheep
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
1:50,000 - 1:1,000,000 for ELISA using enzyme-conjugated streptavidin
1:10,000 - 1:100,000 for Western Blots using enzyme-conjugated streptavidin
1:500 - 1:5,000 for enzyme immunohistochemistry on tissue sections
1:200 - 1:1,000 for flow cytometry and fluorescence immunohisto/cytochemistry
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3