Documentos Principais
AP120R
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Human IgA Antibody, IgG, and IgM, Rhodamine conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.47
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Aplicação
Goat anti-Human IgA Antibody, IgG & IgM, Rhodamine conjugate is an antibody against Human IgA for use in IF.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Junying Chen et al.
Bioengineered, 12(2), 10723-10733 (2021-11-10)
RAS p21 protein activator 4 (RASA4) has been recognized as a Ca2+-promoted Ras-MAPK pathway suppressor that inhibits tumor growth. However, the role of RASA4 in cervical squamous cell carcinoma (CESC) remains unclear. The mRNA levels of RASA4 were analyzed using