Documentos Principais
AP1145
Sigma-Aldrich
Anti-IL13RA2 Mouse mAb (2E10)
liquid, clone 2E10, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Interleukin-13 Receptor αChain 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E10, monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL13RA2(3598)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~50 kDa IL13RA2 protein.
Recognizes the ~50 kDa IL13RA2 protein in HeLa cells.
This Anti-IL13RA2 Mouse mAb (2E10) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of IL13RA2.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 27-127 of human IL13RA2, expressed as a GST fusion protein
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
HeLa cells
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Zeis, T., et al. 2008. Brain131 288.