Documentos Principais
AP1135
Sigma-Aldrich
Anti-CTNNBL1 Mouse mAb (5F1)
liquid, clone 5F1, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Beta catenin like protein 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5F1, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG3
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTNNBL1(56259)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~65-70 kDa CTNNBL1 protein.
Recognizes the ~65-70 kDa CTNNBL1 protein in HeLa cells and human testes tissue.
This Anti-CTNNBL1 Mouse mAb (5F1) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry, Paraffin Sections for the detection of CTNNBL1.
Imunogênio
A synthtic polypeptide corresponding to amino acids 210-311 of human rCTNNBL1
NA
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (40 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2
Reconstituição
Following initial, thaw aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
HeLa cells, testes tissue
Outras notas
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.