AP106A
Rabbit Anti-Goat IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Rabbit anti-Goat antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
goat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Brain
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3