Documentos Principais
AG783
Sigma-Aldrich
Anion Exchanger 2, control peptide for AB3502P
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.25
técnica(s)
cell based assay: suitable
Nível de qualidade
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
Descrição geral
FUNCTION: SwissProt: P04920 # Plasma membrane anion exchange protein of wide distribution.
SIZE: 1241 amino acids; 137009 Da
SUBCELLULAR LOCATION: Membrane; Multi-pass membrane protein.
SIMILARITY: SwissProt: P04920 ## Belongs to the anion exchanger (TC 2.A.31) family.