ABT65
Anti-HAX-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
HCLS1-associated protein X-1, HS1-associating protein X-1, HAX-1, HS1-binding protein 1, HSP1BP-1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HAX1(10456)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Cytoskeleton
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected HAX-1 in NIH/3T3 and HeLa cells.
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected HAX-1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
HAX-1 has been shown to migrate as a ~34-36 kDa band in WB (Ortiz, D.F., et al. (2004). JBC. 279(31):32761-32770).
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Jurkat cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1