ABT340
Anti-AES Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Amino-terminal enhancer of split, GRG, ESP1, TLE5, Gp130-associated protein GAM, Protein ESP1, Protein GRG
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TLE5(166)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected AES in HeLa cells.
Cell Structure
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected AES in 15 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEK293 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2