ABT335
Anti-SYNPO2L Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Synaptopodin 2-like, cytoskeletal heart-enriched actin-associated protein, CHAP, SYNPO2L
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYNPO2L(79933)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected SYNPO2L in human cardiac myocytes.
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1µg/mL of this antibody detected SYNPO2L in 15 µg of human thymus tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human thymus tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2